Merck
65965
Sigma-Aldrich
3-メチル-1,3-ブタンジオール
≥97.0% (GC)
別名:
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1209241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65965-20B:
65965-VAR:
65965-20B3087:
65965-BULK:
65965-250ML:
65965-1000M:
65965-1000M3087:
65965-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)