Merck
68346
Sigma-Aldrich
3-メチル-1,5-ペンタンジオール
≥98.0% (GC)
別名:
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1697331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-メチル-1,5-ペンタンジオールは、以下の物質を合成するための反応物として使用できます:
  • イリジウム触媒存在下での各種アミンとの反応によるエナンチオ強化飽和アザ複素環の生成
  • ビス(ノナフルオロブタンスルホニル)イミド触媒による不飽和環状無水物との重縮合で生じた炭素-炭素二重結合をもつポリエステル
  • 水溶性臭化水素と有機溶媒を用いた処理によるα/ω二臭化物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68346-1L:
68346-BULK:
68346-250ML:
68346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Liu et al.
Frontiers in microbiology, 10, 3158-3158 (2020-02-11)
HigB-HigA is a bacterial toxin-antitoxin (TA) system in which the antitoxin HigA can mask the endoribonuclease activity of toxin HigB and repress the transcription of the TA operon by binding to its own promoter region. The opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa
Grace K Fletcher et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-18)
The goal of this work was to develop a shape memory polymer (SMP) foam with visibility under both X-ray and magnetic resonance imaging (MRI) modalities. A porous polymeric material with these properties is desirable in medical device development for applications