Merck
240117
Sigma-Aldrich
1,6-ヘキサンジオール
99%
別名:
ヘキサメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1633461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.53 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
608 °F
expl. lim.
16 %
bp
250 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,6-ヘキサンジオールは、ポリマー産業で一般的に使用されている多目的化合物です。さまざまなポリマーやポリマー系材料の合成に、構成単位またはモノマーとして用いられています。例えば、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミドなどの製造に使用できます。これらのポリマーは、自動車、繊維、コーティング、接着剤およびシーリング材を含む広範な産業に応用されています。
アプリケーション
1,6-ヘキサンジオールは、以下のようなさまざまな用途で使用することができます:
  • ZSM-5ゼオライト合成のための構造指向剤
  • 酸化チタン(TiO2)ナノ結晶を形成するためのチタンテトライソプロポキシドの溶媒
  • 熱エネルギー貯蔵用途のためにラウリン酸と組み合わせた相変化材料
1,6-hexanediolは、いくつかの医療用途で使用されるpoly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)(PHB4HB)と呼ばれる特定の種類の生体ポリマーの合成にも使用されています。ゲル状ポリマー電解質組成の成分としても使用されています。ナトリウム金属電池用の安定で導電性を有するゲル状ポリマー電解質の形成を促進する架橋剤または可塑剤としても作用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
240117-VAR:
240117-BULK:
240117-2G:
240117-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave-driven polyol method for preparation of TiO2 nanocrystallites
Yamamoto T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(10), 964-965 (2002)
Studies on the crystallization kinetics of zeolite ZSM-5 with 1, 6-hexanediol as a structure-directing agent
Falamaki C, et al.
Zeolites, 19(1), 2-5 (1997)
Thermal properties and stabilities of the eutectic mixture: 1, 6-hexanediollauric acid as a phase change material for thermal energy storage
Han L, et al.
Applied Thermal Engineering, 116(10), 153-159 (2017)
Guido van Mierlo et al.
Cell reports, 34(5), 108705-108705 (2021-02-04)
Membraneless organelles are liquid condensates, which form through liquid-liquid phase separation. Recent advances show that phase separation is essential for cellular homeostasis by regulating basic cellular processes, including transcription and signal transduction. The reported number of proteins with the capacity
Giorgio Gaglia et al.
Nature cell biology, 22(2), 151-158 (2020-02-06)
Under proteotoxic stress, some cells survive whereas others die. The mechanisms governing this heterogeneity in cell fate remain unknown. Here we report that condensation and phase transition of heat-shock factor 1 (HSF1), a transcriptional regulator of chaperones1,2, is integral to