Merck
P7703
Sigma-Aldrich
1,5-ペンタンジオール
96%
別名:
ペンタメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1560130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
自己発火温度
635 °F
expl. lim.
13.2 %
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,5-Pentanediol can be used:
  • As a monomer for the synthesis of biocompatible polyesters, polycarbonates and polyurethanes.
  • As an oxygen precursor for the formation of thin film of ZnO via atomic layer deposition.
  • For the enantioselective convergent synthesis of (+)-spirolaxine methyl ether, ′helicobactericidal agent found in white rot fungi′.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
287.6 °F - closed cup
引火点(℃)
142 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P7703-VAR:
P7703-2G:
P7703-BULK:
P7703-500G:
P7703-100G:
P7703-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A formal total synthesis of anti-Helicobacter pylori agent (+)-spirolaxine methyl ether
Gadakh SK and Sudalai A
Tetrahedron Letters, 57(1), 25-28 (2016)
CH3ONa-initiated two-step-transesterification of DMC (dimethyl carbonate) and ?, ?-alkanediol for poly (alkylene carbonate)
Zhou R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 90, 82-85 (2018)
Biobased flexible aromatic polyester poly (1,5-pentylene terephthalate)(PPeT): Revisiting melt crystallization behaviors and thermo-mechanical properties
Lu J, et al.
European Polymer Journal, 110, 168-175 (2019)
1, 5-Pentanediol as an Oxygen Precursor for Atomic Layer Deposition of Zinc Oxide Thin Films
Han SJ, et al.
Chemistry of Materials, 29(8), 3371-3374 (2017)
Biodegradable shape memory polymers functionalized with anti-biofouling interpenetrating polymer networks
Dueramae I, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(32), 5394-5404 (2016)