Merck
117854
Sigma-Aldrich
トリオクチルホスフィン
technical grade, 90%
別名:
TOP, P(Oct)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]3P
CAS番号:
分子量:
370.64
Beilstein:
1776995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリオクチルホスフィンは、金属ナノ結晶、バルク粉末、箔、ワイヤー、薄膜から金属リン化物への変換に使用できます。また、酢酸カドミウムと硫黄から硫化カドミウムナノロッドを合成するための溶媒および安定剤としても機能します。
包装
25 mL Sure/Sealボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
117854-100ML:
117854-25ML:
117854-500ML:
117854-BULK:
117854-2.5L:
117854-VAR:
117854-4X25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of cdses nanocrystals in coordinating and noncoordinating solvents: Solvent's role in evolution of the optical and structural properties.
Al-Salim N
Chemistry of Materials, 19(21), 5185-5193 (2007)
Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE (E= sulfur, selenium, tellurium) semiconductor nanocrystallites.
Murray C
Journal of the American Chemical Society, 115(19), 8706-8715 (1993)
Yuhuan Ji et al.
Analytical chemistry, 87(11), 5500-5504 (2015-05-07)
Bottom-up proteomics is a powerful tool for characterization of protein post-translational modifications (PTMs), where PTMs are identified at the peptide level by mass spectrometry (MS) following protein digestion. However, enzymatic digestion is associated with additional sample processing steps that may
Liam R Bradshaw et al.
Nano letters, 15(2), 1315-1323 (2015-01-15)
Luminescent solar concentrators (LSCs) harvest sunlight over large areas and concentrate this energy onto photovoltaics or for other uses by transporting photons through macroscopic waveguides. Although attractive for lowering solar energy costs, LSCs remain severely limited by luminophore reabsorption losses.
Neha Arora et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(23), 11381-11389 (2014-05-07)
Here we present digestive ripening facilitated interatomic diffusion for the phase controlled synthesis of homogeneous intermetallic nanocrystals of Au-Sn system. Au and Sn metal nanoparticles synthesized by a solvated metal atom dispersion (SMAD) method are employed as precursors for the
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
関連コンテンツ
Catalexisプラットフォームは、クロスカップリング反応に最も効果的なホスフィン配位子を同定するために触媒選択をデジタル的に最適化して、触媒反応を向上させます。
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.