グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
0.71 (vs air)
アッセイ
90%
自己発火温度
482 °F
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI Key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O806-200L-P2:
O806-10L:
O806-1L:
O806-VAR:
O806-2ML:
O806-25ML:
O806-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。