Merck
283134
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシラチアン
synthesis grade
別名:
(TMS)2S, HMDS, NSC 252160, ビス(トリメチルシリル)スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiSSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
178.44
Beilstein:
1698358
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
品質
synthesis grade
屈折率
n20/D 1.4586 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18SSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘキサメチルジシラチアンは、ジメトキシ芳香族化合物のビス-O-脱メチル化に使用できます。
また、以下の変換で硫黄源として使用することもできます。
  • アミドおよびラクタムから対応する硫黄アナログへの変換。
  • アリルアルコールからジアリルスルフィドへの変換。
  • 遷移金属ハロゲン化物から金属硫化物への変換。
  • ヨウ化アリールからジアリールスルフィドへの変換。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283134-3KG-PW:
283134-VAR:
283134-25G:
283134-500G-PW:
283134-500G:
283134-12KG:
283134-3KG:
283134-1G:
283134-12KG-BULK:
283134-1ML:
283134-5G:
283134-BULK:
283134-500G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conversion of amides and lactams to thioamides and thiolactams using hexamethyldisilathiane.
Smith DC
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 348-354 (1994)
Copper-Catalyzed Production of Diaryl Sulfides Using Aryl Iodides and a Disilathiane.
Ogiwara Y
Synlett (2017)
Counterattack reagents sodium trimethylsilanethiolate and hexamethyldisilathiane in the bis-O-demethylation of aryl methyl ethers.
Hwu JR
The Journal of Organic Chemistry, 55(24), 5987-5991 (1990)
Direct synthesis of diallyl sulfides from allyl alcohols and hexamethyldisilathiane.
Tsay SC
Tetrahedron, 49(40), 8969-8976 (1993)
The use of hexamethyldisilathiane for the synthesis of transition metal sulfides.
Carmalt CJ
Polyhedron, 22(9), 1255-1262 (2003)