蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- フラーレン(C60)/1,3,5-トリメチルベンゼン(メシチレン)ナノワイヤの生成。
- ドデカタングストリン酸(DTP)/K-10 モンモリロナイトクレイの存在下における塩化アセチルとの反応による、2',4',6'-トリメチルアセトフェノンの選択性の高い調製。
- N,O-リガンドを有するバナジウム(IV または V)化合物を触媒とする、ベンゼンから3,5-ジメチルベンズアルデヒドの合成。
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M7200-VAR:
M7200-BULK-9:
M7200-BULK:
M7200-500ML:4548173945606
M7200-10L:4548173945590
M7200-100ML:4548173945583
M7200-2.5L:
M7200-5ML:4548173945613