蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
959 °F
expl. lim.
6.4 %
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 溶媒無添加の条件下での、過酸化フタロイルとの酸化反応による2,3,5-トリメチルベンゾキノン。
- CuおよびZnベースの二官能性触媒の存在下での、合成ガスを使用したメチル化による1,2,4,5-テトラメチルベンゼン(ジュレン)。
- 超酸CF3SO3H(TfOH)の存在下での、ニトロアルケンおよびニトリルとのタンデム反応による1,2,4-オキサジアゾール誘導体。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T73601-BULK:
T73601-500G:
T73601-2L:4548173952024
T73601-25ML:4548173952017
T73601-500ML:4548173952031
T73601-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック