グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
16 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
982 °F
expl. lim.
7 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296325-BULK:
296325-1L:4548173131641
296325-VAR:
296325-2L:4548173131658
296325-6X1L:4548173254067
296325-100ML:4548173131634
296325-900ML:
296325-4X2L:4548173131665