Merck
214736
Sigma-Aldrich
キシレン
reagent grade
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥75.0% (xylenes isomers)
形状
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
不純物
≤25% ethylbenzene
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシレンはオルト-メタ-およびパラ-キシレン異性体の混合物です。分散発光と飛行時間型マススペクトルが報告されています。S1↔S0 状態の遷移は、100 cm-1 以内の範囲であることがわかっており、環メチル部位の内部回転によって起こることが報告されています。時間分解インサイチューFTIR分光およびガスクロマトグラフィーを用いた研究により、HSZM-5表面での拡散係数、吸着率および異性化有効性について研究されました。
アプリケーション
キシレンはCAT遺伝子の発現を評価するためのクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT)測定に用いられます。
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214736-2.5L:
214736-18L:4548173250809
214736-1L:4548173116556
214736-20L:4548173116563
214736-25L:
214736-VAR:
214736-BULK:
214736-4L:4548173116570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
K J Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(7), 3650-3654 (1998-05-09)
Efficient and controllable expression of a transgene usually requires the presence of intron sequences and much efforts have been made to produce retrovirus vectors that can transduce and integrate genes with introns. However, this has proven difficult because the viral
Transport and isomerization of xylenes over HZSM-5 zeolites.
Mirth G, et al.
J. Catal., 139(1), 24-33 (1993)
A study of nonrigid aromatic molecules by supersonic molecular jet spectroscopy. I. Toluene and the xylenes.
Breen PJ, et al.
J. Chem. Phys. , 87(4), 1917-1926 (1987)
Anne-France le Rolle et al.
Journal of translational medicine, 13, 199-199 (2015-06-25)
Clinical therapy for metastatic colorectal cancer (CRC) remains limited, especially when the tumor harbors a KRAS mutation. This study aimed to identify prognostic biomarkers in CRC that are accessible for therapeutic inhibition. Conditioned media from human CRC epithelial cells and
Ryan P Smith et al.
Human gene therapy, 26(6), 377-385 (2015-03-27)
Much research has gone into the development of hybrid gene delivery systems that combine the broad tropism and efficient transduction of adenoviral vectors with the ability to achieve stable expression of cargo genes. In addition to gene therapy applications, such