グレード
histological grade
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥75.0% (xylenes isomers)
形状
liquid
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
蒸発残留物質
<0.002%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に使用できます:
- クレシルバイオレット染色。
- Fluoro-Jade B染色プロセス。
- ギムザ細胞染色プロトコル。
包装
500 mLがガラスボトルに充填されています
534056-4L, 4×4 Lがガラスボトル/534056-4L-Dがポリボトルに充填されています
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
534056-20L:4548173167169
534056-BULK:
534056-4X4L:
534056-1L:4548173269962
534056-18L-CS:
534056-4L:4548173167176
534056-VAR:
534056-500ML:4548173167183
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.