テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
m-Xylene, analytical standard
o-Xylene, analytical standard
p-Xylene, analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)