Merck
35-0100
Sigma-Aldrich
キシレン
SAJ special grade, ≥80.0%
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥80.0%
形状
liquid
expl. lim.
7 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • キシレン+テトラプロピレングリコール二元系における蒸気-液体平衡:実験データと回帰分析:この研究では、キシレンとテトラプロピレングリコール二元系における蒸気-液体平衡の実験データと回帰分析が示されており、化学工学における分離プロセスに貴重な洞察を提供しています(Fendu et al., 2022)。
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F
引火点(℃)
28 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35-0100-5-500ML-J:
35-0100-3-3L-J:
35-0100-8-15KG-J:
35-0100-4-4L-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
キシレン reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
キシレン
Chani M Becker et al.
Neuro-oncology, 17(9), 1210-1219 (2015-05-15)
Targeting drug delivery to invasive glioma cells is a particularly difficult challenge because these cells lie behind an intact blood-brain barrier (BBB) that can be observed using multimodality imaging. BBB-associated efflux transporters such as P-glycoprotein (P-gp) and breast cancer resistance
Anne-France le Rolle et al.
Journal of translational medicine, 13, 199-199 (2015-06-25)
Clinical therapy for metastatic colorectal cancer (CRC) remains limited, especially when the tumor harbors a KRAS mutation. This study aimed to identify prognostic biomarkers in CRC that are accessible for therapeutic inhibition. Conditioned media from human CRC epithelial cells and
Ryan P Smith et al.
Human gene therapy, 26(6), 377-385 (2015-03-27)
Much research has gone into the development of hybrid gene delivery systems that combine the broad tropism and efficient transduction of adenoviral vectors with the ability to achieve stable expression of cargo genes. In addition to gene therapy applications, such
Osceola Whitney et al.
Developmental neurobiology, 75(7), 778-790 (2014-11-20)
The forkhead domain FOXP2 and FOXP1 transcription factors are implicated in several cognitive disorders with language deficits, notably autism, and thus play a central role in learned vocal motor behavior in humans. Although a similar role for FoxP2 and FoxP1
Cheng-Xiong Yang et al.
Analytical chemistry, 83(18), 7144-7150 (2011-08-04)
The diverse structures and pore topologies, accessible cages and tunnels, and high surface areas make metal-organic frameworks attractive as novel media in separation sciences. Here we report the slurry-packed MIL-101(Cr) column for high-performance liquid chromatographic separation of substituted aromatics. The