Merck
13-1640
Sigma-Aldrich
塩酸
35.0-37.0%, JIS special grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
product name
塩酸, JIS special grade, 35.0-37.0%
グレード
JIS special grade
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
形状
aqueous solution
利用可能性
available only in Japan
濃度
35.0-37.0%
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ホスホリルトリクロリド-職場空気中の測定方法:この研究では、塩酸を試薬として使用し、職場空気中のホスホリルトリクロリドの分析的測定に焦点を当てています。この方法は検証済みであり、産業環境におけるこの有害化合物への労働者の曝露評価に適用されています(Kowalska et al., 2023)。
  • Sandell-Kolthoff 法による尿中ヨウ素測定への保存剤の干渉:この研究では、塩酸などの保存剤が尿中ヨウ素測定の精度に与える影響を調査しています。この研究では、分析への干渉を避けるために防腐剤を慎重に選択する必要性を強調しています(Kaya et al., 2022)。
  • アルミニウム電極を指標として用いた鶏糞浸出液からの銅の抽出のモニタリング:この研究では、鶏糞からの銅の浸出プロセスにおける塩酸の使用を調査しています。有機廃棄物からの金属抽出における塩酸の有効性を実証しています(Kugeria et al., 2019)。
  • イオン液体塩橋を用いた水溶液中の塩酸の H+ および Cl- 単イオン活量の同定:この研究は、イオン液体塩橋を用いて塩酸水溶液中の水素イオンおよび塩化物イオンの活量を同定する新たアプローチを提供し、水溶液中のイオンの挙動の理解に貢献しています(Sakaida et al., 2011)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-1640-7-4KG-J:
13-1640-5-500ML-J:
13-1640-8-23KG-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
Davide R Ceratti et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(34), 4958-4962 (2015-07-23)
A new, simple bi-phasic dip-coating method is developed. This method is considered as a great improvement of the technique for research, development and production, since expensive, rare, harmful, or time-evolving solutions can now be easily deposited on large surfaces and
Marta Kolodziejczak et al.
ACS chemical neuroscience, 6(7), 1219-1230 (2015-04-11)
Maturation of functional neuronal circuits during central nervous system development relies on sophisticated mechanisms. First, axonal and dendritic growth should reach appropriate targets for correct synapse elaboration. Second, pruning and neuronal death are required to eliminate redundant or inappropriate neuronal
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In