product name
塩酸, SAJ super special grade, ≥35.0%
グレード
SAJ super special grade
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
≥35.0%
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-1630-5-500ML-J:
試験成績書(COA)