Merck
HPLC Analysis of Positional Isomers (Xylenes) on Astec® CYCLOBOND I 2000
HPLC Analysis of Positional Isomers (Xylenes) on Astec® CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
キシレン
reagent grade
キシレン
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
キシレン
SAJ special grade, ≥80.0%
キシレン
SAJ first grade, ≥80.0%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
55 °C
detector
UV, 230 nm
injection
3 μL
sample
xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)