Merck
296848
Sigma-Aldrich
エチルベンゼン
anhydrous, 99.8%
別名:
NSC 406903, フェニルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C2H5
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
eCl@ss:
39011201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
810 °F
expl. lim.
6.7 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルベンゼンは以下の合成の出発物質として使用することができます:
  • 中性アルミナ担体二クロム酸カリウム存在下で空気を酸化剤とした選択的酸化によるアセトフェノン
  • 低酸素環境でナノダイヤモンドを用いた脱水素によるスチレン。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296848-VAR:
296848-100ML:4548173313696
296848-BULK:
296848-6X1L:
296848-1L:4548173313702
296848-2L:4548173313719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Selective and Stable Ethylbenzene Dehydrogenation to Styrene over Nanodiamonds under Oxygen?lean Conditions
Diao J, et al.
ChemSusChem, 9(7), 662-666 (2016)
Hongyang Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(58), 7810-7812 (2014-06-07)
A novel nanodiamond/CNT-SiC monolith catalyst has been prepared by a facile two-step approach. The as-synthesized monolith afforded high activity and stability for ethylbenzene direct dehydrogenation to styrene, showing its potential application as a metal free catalyst in gaseous catalytic reactions.
Preparation and Characterization of MCM-41@ PEI? Mn as a New Organic-Inorganic Hybrid Nanomaterial and Study of its Catalytic Role in the Oxidation of Cyclohexene, Ethyl Benzene, and Toluene in the Presence of H2O2 as an Oxidant.
Tarasi R, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 37(4), 529-537 (2016)
Catalytic oxidation of ethylbenzene to acetophenone using alumina-supported dichromate: Process optimisation and development of a continuous process.
Chisem IC, et al.
Organic Process Research & Development, 1(5), 365-369 (1997)
Silvia L Cruz et al.
Neurotoxicology, 57, 121-127 (2016-11-05)
Several organic solvents have anticonvulsant or convulsant actions depending on the dose and exposure time. To study if there is a structure-activity relationship for organic solvents as anticonvulsant agents we subjected independent groups of mice to a single 30-min exposure