Merck
D79403
Sigma-Aldrich
ビシクロヘキシル
99%
別名:
1,1'-ビ(シクロヘキシル), BCH, ジシクロヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11C6H11
CAS番号:
分子量:
166.30
Beilstein:
1848266
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bicyclohexyl, also known as Dicyclohexyl, is a non-volatile liquid with two cyclohexane rings joined by a single carbon-carbon bond.
アプリケーション
ビシクロヘキシルは、以下で反応物として使用できます。      
  • アジド源として求核性NaN3を使用したMn触媒酸化アジド化法による1-アジド-1,1′-バイ(シクロヘキサン)の合成。      
  • フッ素元素を使用した1-フルオロ-1,1′-ビシクロヘキシルの調製。   
  • 三塩化アルミニウムと塩化アセチルによるC-H活性化を介した、新規のビシクロヘキシルベースの酸素化基礎成分を調製する脂肪族フリーデル-クラフツ反応。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D79403-VAR:
D79403-100G:
D79403-5G:
D79403-25G:
D79403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Linbin Niu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(41), 17693-17702 (2020-09-18)
The selective installation of azide groups into C(sp3)-H bonds is a priority research topic in organic synthesis, particularly in pharmaceutical discovery and late-stage diversification. Herein, we demonstrate a generalized manganese-catalyzed oxidative azidation methodology of C(sp3)-H bonds using nucleophilic NaN3 as
Catherine L Lyall et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(9), 1468-1475 (2012-12-25)
The functionalisation of decalin by means of an "aliphatic Friedel-Crafts" reaction was reported over fifty years ago by Baddeley et al. This protocol is of current relevance in the context of C-H activation and here we demonstrate its applicability to
Lionel W Spack et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(6), 1052-1071 (2017-03-28)
The contamination of food by mineral oil hydrocarbons (MOHs) found in packaging is a long-running concern. A main source of MOHs in foods is the migration of mineral oil from recycled board into the packed food products. Consequently, the majority
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at