Merck
94057
Supelco
ビシクロヘキシル
analytical standard
別名:
ジシクロヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11C6H11
CAS番号:
分子量:
166.30
Beilstein:
1848266
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94057-100MG:
94057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)