Merck
94056
Supelco
1,3,5-トリ-tert-ブチルベンゼン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3[C(CH3)3]3
CAS番号:
分子量:
246.43
Beilstein:
1909579
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
InChI Key
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94056-BULK:
94056-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)