product name
ペリレン, ≥99%
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
mp
276-279 °C (lit.)
蛍光検出
λex 400 nm; λem 445 nm (CH3CN:H2O (8:2))
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多環芳香族炭化水素ペリレンは、疎水性蛍光プローブです。 光安定性が高く、青色の蛍光を示します。 ペリレンは、分光分析研究の色素として使用されます。
アプリケーション
ペリレンは、多環芳香族炭化水素(PAH)の混合物とともに標準物質として使用されており、河川の表面堆積物中のPAHの空間分布と発生源を判定します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P11204-BULK:
P11204-5G:
P11204-250MG:
P11204-1G:
P11204-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fluorescence probe partitioning between Lo/Ld phases in lipid membranes
Biochimica et Biophysica Acta, 1768(9), 2182-2194 (2007)
Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of rivers and an estuary in Shanghai, China
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987) (2008)
Molecular Fluorescence:Principles and Applications (2013)
Current Topics in Cellular Regulation, 2014 null
The journal of physical chemistry letters, 6(15), 3061-3066 (2015-08-13)
Photochemical upconversion via triplet-triplet annihilation is a promising technology for improving the efficiency of photovoltaic devices. Previous studies have shown that the efficiency of upconversion depends largely on two rate constants intrinsic to the emitting species. Here, we report that