蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
273-278 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3