アッセイ
98%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI Key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185515-100G:
185515-BULK:
185515-VAR:
185515-25G:
185515-1G:
185515-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering