Merck
215376
Sigma-Aldrich
アセナフテン
99%
別名:
1,8-エチレンナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
386081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.32 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 131 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
279 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセナフテンは、ポリマーや樹脂の合成の構成要素として使用される多環芳香族炭化水素です。
Beijerinckia sp.およびBeijerinckia sp. B8/36株によるアセナフテンの細菌酸化が報告されています。アセナフテンは、β-シクロデキストリンとアルコールの包接化合物と錯体を形成することにより、1:1:1の包接化合物を形成します。アセナフテンとOHおよびNO3ラジカル、O3およびN2O5との大気中で重要な気相反応の動力学が、296 ± 2Kで検討されています
アプリケーション
  • アセナフテン生産の最適化:ある研究論文では、2100 bar のスラリー充填用高効率 HILIC キャピラリーカラムの使用が示され、アセナフテンなどの複合体多環式芳香族炭化水素の合成と精製を最適化する先進的な技術が紹介されました。これは、化学プロセスにおける生産性と純度の向上に不可欠な技術です(Anderson et al., 2024)。
  • 環境への影響評価:PM2.5 排出物中の多環芳香族炭化水素(PAH)と活性酸素種との関係を調査した研究では、工業地域におけるアセナフテンなどの化合物の環境への影響について重要な評価を行い、環境汚染対策と環境安全戦略に役立てられました(Xu et al., 2024)。
  • 有機半導体材料の進歩:ピレン架橋アセナフテン類の合成と特性に焦点を当てた研究により、電子および光子応用に不可欠な新規有機半導体材料の開発に貢献し、ハイテク産業におけるアセナフテンの有用性を拡大しました(Polkaehn et al., 2023)。
  • 有機汚染物質の生物アッセイ:研究により、化学的活性に基づく人工堆積物の負荷を使用した、アセナフテンなどの有機汚染物質の生物アッセイが開発されました。このアプローチは、有機汚染物質に関連する生態学的リスクを評価する新たな手法を提供するとともに、規制順守と環境衛生に不可欠な多環芳香族炭化水素の予測無影響濃度(PNEC)の導出を最適化します。(Abel et al., 2024)、(Sun et al., 2023)。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215376-5G:
215376-1G:
215376-500G:
215376-VAR:
215376-100G:
215376-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Alexander K Lemmens et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(7), 3414-3422 (2018-11-01)
In this work we report on the experimental and theoretical investigations of the progressional complexation of the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) acenaphthene with itself and with water. In the interstellar medium, PAH complexes are an important link between molecular gas
Kinetics of the reactions of acenaphthene and acenaphthylene and structurally-related aromatic compounds with OH and NO3 radicals, N2O5 and O3 at 296?2 K.
Atkinson R and Aschmann SM.
International Journal of Chemical Kinetics, 20(7), 513-539 (1988)
Room-temperature phosphorescence from 1: 1: 1 inclusion compounds of. beta.-cyclodextrin with brominated alcohols and acenaphthene.
Hamai S.
Journal of the American Chemical Society, 111(11), 3954-3957 (1989)
M J Schocken et al.
Applied and environmental microbiology, 48(1), 10-16 (1984-07-01)
A Beijerinckia sp. and a mutant strain, Beijerinckia sp. strain B8/36, were shown to cooxidize the polycyclic aromatic hydrocarbons acenaphthene and acenaphthylene. Both organisms oxidized acenaphthene to the same spectrum of metabolites, which included 1-acenaphthenol, 1-acenaphthenone, 1,2-acenaphthenediol, acenaphthenequinone, and a
Willian G Birolli et al.
Marine pollution bulletin, 129(2), 525-533 (2017-10-23)
The biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by marine-derived fungi was reported in this work. Marine-derived fungi (Trichoderma harzianum CBMAI 1677, Cladosporium sp. CBMAI 1237, Aspergillus sydowii CBMAI 935, Penicillium citrinum CBMAI 1186 and Mucor racemosus CBMAI 847) biodegraded anthracene