Merck
147141
Sigma-Aldrich
ナフタレン
99%
別名:
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1421310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39011601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
crystals
flakes
自己発火温度
978 °F
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
XAD-4樹脂に吸着したナフタレンの不均一なオゾン分解の研究が、アニュラーデニューダ法を用いて行われました.
ナフタレンは、ナフチルアミン、スルホン酸、合成樹脂、アントラニル酸、フタル酸の合成に広く使用されています。
アプリケーション
グラフェンシートを生産するために、ナフタレンが有機溶媒中のグラファイトの液相剥離に使用されました。ナフタレンは、カーボンコーティングSi70Sn30ナノ粒子の調製に使用されました。ナフタレンは、コール酸ナトリウムの凝集挙動を調べるために、蛍光プローブとして使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
173.3 °F - closed cup
引火点(℃)
78.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147141-25KG:
147141-VAR:
147141-3KG:4548173913001
147141-BULK:
147141-1KG:4548173912981
147141-25G:4548173912998
147141-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Olga Rinco et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 2(11), 1140-1151 (2003-12-24)
The binding dynamics with bile salt aggregates for a series of naphthalene derivatives of different polarities was studied using fluorescence and laser flash photolysis. Fluorescence was employed to determine the nature of the binding site for each guest and the
Naphthalene toxicity and antioxidant nutrients
Stohs SJ, et al.
Toxicology, 180, 97-105 (2002)
YooJeong Kwon et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9)(9), 1109-1111 (2008-02-23)
Carbon-coated Si70Sn30 nanoalloys with a particle size < 10 nm were prepared from butyl-capped analogues via firing at 900 degrees C under a vacuum showed a reversible capacity of 2032 mAh g(-1) and excellent capacity retention.
Mathieu Goriaux et al.
Environmental science and pollution research international, 21(8), 5628-5636 (2014-01-15)
The heterogeneous ozonolysis of naphthalene adsorbed on XAD-4 resin was studied using an annular denuder technique. The experiments involved depositing a known quantity of naphthalene on the XAD-4 resin and then measuring the quantity of the solid naphthalene that reacted
Jiasheng Xu et al.
Journal of colloid and interface science, 418, 37-42 (2014-01-28)
We report a facile method for the production of graphene sheets through liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents with addition of naphthalene. The production yield of graphene is significantly increased with the addition of naphthalene in most solvents tested