Merck
C22415
Sigma-Aldrich
4-クロロアニリン
98%
別名:
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
127.57
Beilstein:
471359
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.15 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
chips
crystals or chunks
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-クロロアニリンは以下の反応を受けます:
  • 超音波処理下でのアリル化により、インドールやジヒドロインドール核を含む生物活性化合物の前駆体である 4-アリル-4-クロロアニリンの生成
  • シクロペンタジエンとのポヴァロフ反応による、C-2 脂肪族置換テトラヒドロキノリンの生成
  • アルデヒドおよび環状ケトンとのマンニッヒ反応による β-アミノカルボニル化合物の生成
  • 硝酸グアニジンの存在下ニトロ化による 4-クロロ-3-ニトロアニリンの生成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C22415-500G:4548173947990
C22415-BULK:
C22415-VAR:
C22415-5G:4548173948003
C22415-10KG:
C22415-100G:4548173947983
C22415-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Factorial study to assess an ultrasonic methodology for the allylation of 4-chloroaniline
Nascimento LFS and Fernandes JPS
Green Processing and Synthesis, 6(2), 203-209 (2017)
Lanthanide (III)-catalyzed multi-component aza-Diels-Alder reaction of aliphatic N-arylaldimines with cyclopentadiene.
Powell DA and Batey RA.
Tetrahedron Letters, 44(41), 7569-7573 (2003)
Guanidinium nitrate: a novel reagent for aryl nitrations
Ramana MMV, et al.
Tetrahedron Letters, 45(47), 8681-8683 (2004)
Highly efficient one-pot, three-component Mannich reaction catalysed by boric acid and glycerol in water with major `syn?diastereoselectivity
Mukhopadhyay C, et al.
Tetrahedron Letters, 50(29), 4246-4250 (2009)
Kun Yang et al.
Environmental science & technology, 42(21), 7931-7936 (2008-11-27)
Aqueous adsorption of a series of phenols and anilines by a multiwalled carbon nanotube material (MWCNT15), which depends strongly on the solution pH and the number and types of solute groups, was investigated in this study. The pH-dependent adsorption coefficients