主要文書
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
別名:
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(Cl)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
127.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-426-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>500 °C
有効性
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
転移温度
flash point 105 °C
溶解性
insoluble 5.13 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI Key
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
保管分類コード
6.1A - Combustible substances, toxic