Merck
N9780
Sigma-Aldrich
2-ニトロアニリン
98%
別名:
1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitrobenzenamine, 2-Nitrophenylamine, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
509275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
284 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI Key
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
332.6 °F - closed cup
引火点(℃)
167.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N9780-100G:
N9780-VAR:
N9780-2KG:
N9780-500MG:
N9780-25KG:
N9780-500G:
N9780-5G:
N9780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Weiwei Qin et al.
Journal of chromatography. A, 1432, 84-91 (2016-01-21)
Metal-organic framework (MOF) MIL-100(Fe) with well-defined thickness was homogenously coated onto the outer surface of magnetic microparticles via a liquid-phase epitaxy method. The as-synthesized MIL-100(Fe) was used as stationary phase for high-performance liquid chromatography (HPLC) and separations of two groups
Yulia S Sotnikova et al.
Talanta, 220, 121400-121400 (2020-09-16)
The properties of chromatographic columns are largely determined by functional groups located on the sorbent surface. For monolithic columns, surface functional groups can be created during synthesis stage or by chemical bonding with the complete surface of the sorbent. One
Min-Quan Yang et al.
Nanoscale, 7(43), 18062-18070 (2015-09-26)
Considerable effort has been made to fabricate graphene (GR)/semiconductor composite photocatalysts, by using graphene oxide (GO) as the most widely used precursor of GR, toward an improved efficacy of solar energy conversion. However, thus far, the role of GO in