Merck
N19702
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェノール
98%
別名:
2-Hydroxynitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
775403
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 49.3 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
needles
SMILES記法
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2-ニトロフェノールは、ベンジル型アルコールから2-アリールベンゾキサゾールを鉄触媒合成する際に使用できます。
  • 光薬理学や機能材料において応用される可能性のある光変色性化合物であるヘテロジアゾシンの調製に使用されます。
  • アセトニトリル水溶液中のHg2+検出のための「オフ-オン」化学センサーの合成における前駆体として使用できます。
  • その他のアプリケーションとして、抗菌剤であるレボフロキサシンの全合成における、1,4-ベンゾキサジンの合成が挙げられます。
物理的形状
特異的な溶融範囲により、本製品は、固体、液体、固体化液体または過冷却液体で存在します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.9 °F - closed cup
引火点(℃)
100.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N19702-BULK:
N19702-100G:
N19702-1KG:
N19702-5G:
N19702-500G:
N19702-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Heterodiazocines: Synthesis and Photochromic Properties, Trans to Cis Switching within the Bio-optical Window.
Hammerich M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(40), 13111-13114 (2016)
Hg2+-selective ratiometric and ?Off? On? chemosensor based on the azadiene? pyrene derivative.
Zhou Y, et al.
Organic Letters, 12(11), 2566-2569 (2010)
Chemoenzymatic asymmetric synthesis of 1, 4-benzoxazine derivatives: Application in the synthesis of a levofloxacin precursor.
Lopez-Iglesias M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(8), 3815-3824 (2015)
Iron-catalyzed 2-arylbenzoxazole formation from o-nitrophenols and benzylic alcohols.
Wu M, et al.
Organic Letters, 14(11), 2722-2725 (2012)
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4299-4306 (2011-06-03)
For the first time, an ionic liquid based three-phase liquid-liquid-liquid solvent bar microextraction (IL-LLL-SBME) was developed for the analysis of phenols in seawater samples. The ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([BMIM][PF(6)]), was used as the intermediary solvent for LLL-SBME, enhancing the
プロトコル
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.