製品名
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.05% free o-nitrophenol
色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI Key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
WGK
WGK 3
Jan Code
48712-1GM:
48712-GM:
48712-5GM:
試験成績書(COA)