product name
4-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシド, ≥98% (enzymatic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98% (enzymatic)
形状
powder
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as グリコサミノグリカン(GAG)分解酵素の活性を評価するための基質として
- 遺伝子組換えLeuconostoc mesenteroides グリコシダーゼ(BgLm1)の力学的性質を調べ、β-グリコシダーゼ活性を測定するための基質として
- Modified Universal Bufferの基質溶液の調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1252-10G:
N1252-VAR:
N1252-500MG:
N1252-BULK:
N1252-250MG:
N1252-1G:
N1252-5G:
試験成績書(COA)