主要文書
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
別名:
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO8
CAS番号:
分子量:
301.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
206-716-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI Key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3