Merck
G5160
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼ from Aspergillus oryzae
≥8.0 units/mg solid
別名:
β-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼ, ラクターゼ from Aspergillus oryzae, ラクターゼF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
solid
品質水準
比活性
≥8.0 units/mg solid
含みます
dextrin as extender
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-ガラクトシダーゼは、グリコシドヒドロラーゼクランA(GH-A)ファミリーのメンバーです。原核生物および真核生物を含む、微生物に広くみられます。
アプリケーション
βAspergillus oryzae(コメコウジ菌)由来の-ガラクトシダーゼは、以下の用途に使用されています:
  • in vitroでの核磁気共鳴画像法(NMR)に
  • β-ガラクトシダーゼアッセイにおける標準物質として、細胞関連β-ガラクトシダーゼの濃度の測定のため
  • 接着特性を検討する目的で、変異粘菌細胞表面における糖残基を修飾するため
  • ラクトースの酵素加水分解のため
  • 逆相(RP)吸着のため
  • 乳清ラクトースの加水分解に
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをその単糖成分であるグルコース及びガラクトースに分解します。また、フィードバックループでは、グルコースからβ‐ガラクトシダーゼの誘導物質であるアロラクトースへのトランスグリコシル化を触媒します。
β-ガラクトシダーゼは、二糖類、複合糖類、多糖類の末端β-D-ガラクトシル部分に作用します。ガラクトオリゴ糖(GOS)合成などのグリコシル基転移反応の調整に有用です。β-ガラクトシダーゼは、糖生物学やバイオテクノロジーでのアプリケーションに用いられる場合もあります。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.5、30°C、1分間で、1.0 μmolのラクトースを加水分解する酵素量です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5160-25KU:
G5160-BULK:
G5160-VAR:
G5160-125KU:
G5160-500KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian-Xin Yu et al.
NMR in biomedicine, 21(7), 704-712 (2008-02-22)
Gene therapy has emerged as a promising strategy for treatment of various diseases. However, widespread implementation is hampered by difficulties in assessing the success of transfection in the target tissue and the longevity of gene expression. Thus, there is increasing
Modular process for the flexible synthesis of magnetic beads-Process and product validation
Birgit Hickstein1, and Urs Alexander Peuker
Journal of Applied Polymer Science, 112, 2366-2373 (2009)
Hydrolysis of whey lactose by immobilized β-Galactosidase
Marcela Panaro Mariotti; Hideko Yamanaka; Angela Regina Araujo; Henrique Celso Trevisan
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51 (2008)
Martin Dragosits et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(8), 3553-3567 (2013-09-17)
Galactosidases are widespread enzymes that are used for manifold applications, including production of prebiotics, biosynthesis of different transgalactosylated products, improving lactose tolerance and in various analytical approaches. The nature of these applications often require galactosidases to be present in a
C M Seubert et al.
Cancer gene therapy, 18(1), 42-52 (2010-09-11)
Breast cancer is the most common cause of cancer-related death worldwide, thus remaining a crucial health problem among women despite advances in conventional therapy. Therefore, new alternative strategies are needed for effective diagnosis and treatment. One approach is the use