Merck
G1288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,4,6)-ガラクトシダーゼ、位置特異的 ウシ
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥70 units/mg protein
包装
vial of 0.24 unit
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
複合オリゴ糖の非還元末端からβ(1→3)-、β(1→4)-、β(1→6)-結合ガラクト-スを遊離させます。
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、1 μmolのp-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシドを加水分解する酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
調製ノート
Streptococcus pneumoniaおよびXanthamonas sp.由来の酵素混合物から調製されています。
Jan Code
G1288-BULK:
G1288-1VL:
G1288-1VL-PW:
G1288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William C Hines et al.
Nature communications, 6, 6927-6927 (2015-04-22)
Clinically relevant human culture models are essential for developing effective therapies and exploring the biology and etiology of human cancers. Current breast tumour models, such as those from oncogenically transformed primary breast cells, produce predominantly basal-like properties, whereas the more