Merck
G5635
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼ 大腸菌由来
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
別名:
β-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼ, ラクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Grade VIII
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
分子量
465 kDa
含まれません
BSA as extender
組成
Protein, ≥60% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β‐ガラクトシダーゼは、各々135,000の4つの同等のサブユニットからなる四量体です。本化合物はスルフヒドリル酵素であり、サブユニットあたり19個のシステイン残基を有します。
アプリケーション
β‐ガラクトシダーゼは、標的分子を特異的に認識する抗体に結合します(酵素免疫測定法すなわちEIA)。また、β-ガラクトシダーゼはプロモーターの遺伝子発現レベルをモニタリングするレポーター酵素としても使用します。抗β-ガラクトシダーゼ抗体とともに陽性対照タンパク質として使用することも可能です。
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをその単糖成分であるグルコースとガラクトースに切断します。また、グルコースからアロラクトース(β-ガラクトシダーゼの誘導物質)への糖転移をフィードバックループ内で触媒します。
物性
四量体の分子量:465 kDa(各サブユニットの分子量は116.3 kDa)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37℃で1分あたり1.0μモルのo-ニトロフェニルβ-D-ガラクトシドをo-ニトロフェノール及びD-ガラクトースに加水分解する量です。
物理的形状
Trisバッファ-塩と塩化マグネシウムを含有しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5635-5KU-PW:
G5635-RSAMPLE:
G5635-15KU:
G5635-VAR:
G5635-BULK:
G5635-15KU-PW:
G5635-1KU-PW:
G5635-3KU-PW:
G5635-1KU:
G5635-5KU:
G5635-3KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan Merk et al.
IUCrJ, 7(Pt 4), 639-643 (2020-07-23)
We report the determination of the structure of Escherichia coli β-galactosidase at a resolution of ∼1.8 Å using data collected on a 200 kV CRYO ARM microscope equipped with a K3 direct electron detector. The data were collected in a single 24 h
Assays for bacterial mucin-desulfating sulfatases.
A M Roberton et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 125, 417-426 (2000-05-23)
PURIFICATION, COMPOSITION, AND MOLECULAR WEIGHT OF THE BETA-GALACTOSIDASE OF ESCHERICHIA COLI K12.
G R CRAVEN et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 2468-2477 (1965-06-01)
K Kato et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 116(6), 1554-1560 (1976-06-01)
1. A method for the conjugation of the Fab' fragment of rabbit IgG with beta-D-galactosidase from Escherichia coli is described. The method consists of two main steps: treatment of the Fab' fragments containing sulfhydryl groups with excess N,N'-o-phenylenedimaleimide, to introduce
Raimond B G Ravelli et al.
Nature communications, 11(1), 2563-2563 (2020-05-24)
The increasing demand for cryo-electron microscopy (cryo-EM) reveals drawbacks in current sample preparation protocols, such as sample waste and lack of reproducibility. Here, we present several technical developments that provide efficient sample preparation for cryo-EM studies. Pin printing substantially reduces
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein