由来生物
Escherichia coli
品質水準
アッセイ
(single peak, HPLC)
フォーム
lyophilized
比活性
750-950 U/mg
分子量
540.000 kDa
包装
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
色
white
pH
7.3-7.7
溶解性
water: 20 mg/mL
λmax
405
適合性
suitable for immunoassay
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
遺伝子情報
Escherichia coli ... lacZ(945006)
詳細
β-ガラクトシダーゼ、EIAグレードは、酵素タンパク質、リン酸緩衝液、およびスクロースからなる、大腸菌(E. coli)の過剰生産による凍結乾燥品です。NH2基またはSH基の誘導体化を妨害する可能性がある物質(例えば、2-メルカプトエタノール、アンモニウム塩、一級アミンなど)は除去されています。
GLB1(β-ガラクトシダーゼ)遺伝子はヒト染色体3p22.3にマッピングされています。コードされたタンパク質はグリコシルヒドロラーゼ35ファミリーに属し、そしてリソソームに局在します。
アプリケーション
β-ガラクトシダーゼは、LacZタンパク質の絶対量測定を決定するための標準として使用されてきました。
β-ガラクトシダーゼは酵素免疫測定法の標識に使用されます。β-ガラクトシダーゼはそのSH基を介して他のタンパク質と結合することができます。再構成溶液は、事前の透析またはゲル浸透クロマトグラフィーを行わずに、抱合に直接使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトシダーゼは、糖タンパク質、スフィンゴ脂質、ならびに硫酸ケラタンおよび他の複合糖質などのガングリオシド基質の末端β-ガラクトース残基の加水分解を触媒します。この酵素は細胞老化と癌化のメカニズムに関連しています。この遺伝子の突然変異は、基質の蓄積によるリソソーム蓄積の欠陥を特徴とする、常染色体劣性遺伝疾患であるガングリオシドーシスを引き起こします。β-ガラクトシダーゼ欠乏症はまた、モルキオB症候群を引き起こし、骨格異常、低身長および尿中のケラタン硫酸の排泄増加を示します。
品質
純度:単一ピーク(HPLC)
シーケンス
遊離チオール基
変性していない酵素活性調製物は、1分子当たり>12 SH基を含み、これはジスルフィド架橋には関与せず、水性媒体中でカップリング試薬に自由にアクセス可能です(Habeeb, 1972に準拠して、+37°Cでエルマン試薬を用いてアッセイした場合)。
酵素凝集体の欠如
調製物は< 3%の二量体(HPLC、面積%)を含み、本質的に多量体のオリゴマーを含みません。
変性していない酵素活性調製物は、1分子当たり>12 SH基を含み、これはジスルフィド架橋には関与せず、水性媒体中でカップリング試薬に自由にアクセス可能です(Habeeb, 1972に準拠して、+37°Cでエルマン試薬を用いてアッセイした場合)。
酵素凝集体の欠如
調製物は< 3%の二量体(HPLC、面積%)を含み、本質的に多量体のオリゴマーを含みません。
物理的形状
リン酸緩衝液およびスクロースで安定化されている凍結乾燥品。注:少なくとも12個の遊離SH基/酵素分子を含む。5 mg、約20 mgの凍結乾燥品;25 mg、約100 mgの凍結乾燥品。
保管および安定性
-15〜-25℃で保存します。(窒素下で封をします)
アナリシスノート
比活性:約750〜950 U/mg酵素タンパク質 ≅ 約150〜250 U/mg凍結乾燥品(+37°C、2-ニトロフェニル-β-D-ガラクトシド);約250〜400 U/mg酵素タンパク質 ≅ 約60〜100 U/mg凍結乾燥品(+37°C、4-ニトロフェニル-β-D-ガラクトシド)。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lab on a chip, 22(10), 2001-2010 (2022-04-29)
Digital assays using microreactors fabricated on solid substrates are useful for carrying out sensitive assays of infectious diseases and other biological tests. However, sealing of the microchambers using fluid oil is difficult for non-experts, and thus hinders the widespread use
Association of the GLB1 rs4678680 genetic variant with risk of HBV-related hepatocellular carcinoma.
Oncotarget, 7(35), 56501-56501 (2016)
Nature protocols, 17(2), 327-357 (2022-01-19)
The efficient transfection of functional proteins into cells can serve as a means for regulating cellular processes toward solving fundamental challenges in biology and medicine. However, the use of proteins as effective intracellular agents is hindered by their low cellular
Systemic AAV9 gene transfer in adult GM1 gangliosidosis mice reduces lysosomal storage in CNS and extends lifespan.
Human Molecular Genetics, 24(15), 4353-4364 (2015)
Recurrent and novel GLB1 mutations in India.
Gene, 567(2), 173-181 (2015)