Merck
10105031001
Roche
β-ガラクトシダーゼ
from E. coli overproducer
別名:
β-ガラクトシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Escherichia coli
品質水準
フォーム
suspension
分子量
540 kDa
包装
pkg of 1,500 U
メーカー/製品名
Roche
濃度
5.00 mg/mL
テクニック
activity assay: suitable
最適pH
7
適合性
suitable for UV spectrophotometry and general use
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
ββ-ガラクトシダーゼまたはβ-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼは、基本的に、それぞれアミノ酸1023個から成る同じ4つのポリペプチド鎖で構成される四量体です。D-ガラクトースに対する特異性がきわめて高く、十分な活性を示すにはK+またはNa+とMg2+が必要です。β酸素グリコシド結合を有するβ-ガラクトシダーゼは、β-d-ガラクトピラノシドとの反応を触媒します。
2-ニトロフェニル-β-D-ガラクトシドを基質として 37 °C で、ラクトースを基質として 25 °C で約 30 U/mg。BSA で標準化。
特異性
単糖、オリゴ糖または糖ペプチドにβ1,4-結合している末端ガラクトース残基を切断します。
アプリケーション
ββ-ガラクトシダーゼは、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に使用されています。β-ガラクトシダーゼを用いて、酵素アッセイの検量線を作成します。
品質
汚染物質:それぞれ、<0.01% GIDH、GPT、LDH、MDHおよびオキサロ酢酸デカルボキシラーゼ
物理的形状
懸濁液、3.2 M硫酸アンモニウム溶液、pH約6、結晶
調製ノート
硫酸アンモニウム製剤は、ラベルに印字された有効期限まで2~8°Cで安定しています。ラクトースの定量などほとんどのアプリケーションに対して直接使用します。
硫酸アンモニウムがない場合、βガラクトシダーゼの溶液は、Mg2+(89 mM)とチオール試薬(1 mM β-メルカプトエタノール、1 mMジチオトレイトール)で安定化させる必要があります[Beutler, 1984]。チオールは、分子内ジスルフィド架橋から生じる酵素二量体の形成を遅らせます。
活性化剤:K(50 mM)は活性化に必要です(ラクトース加水分解)。
Na(50 mM)も、特に2-ニトロフェニル-β-D-ガラクトピラノシドの加水分解用の活性剤です。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断に使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Min She et al.
The Journal of biological chemistry, 298(9), 102313-102313 (2022-08-04)
Mannosidases are a diverse group of glycoside hydrolases that play crucial roles in mannose trimming of oligomannose glycans, glycoconjugates, and glycoproteins involved in numerous cellular processes, such as glycan biosynthesis and metabolism, structure regulation, cellular recognition, and cell-pathogen interactions. Exomannosidases
Intradermal Electroporation of Naked Replicon RNA Elicits Strong Immune Responses
Johansson D X, et al.
PLoS ONE, 7(1), e29732-e29732 (2012)
Parnian Lak et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(7), 4109-4116 (2021-03-25)
Small molecule colloidal aggregates adsorb and partially denature proteins, inhibiting them artifactually. Oddly, this inhibition is typically time-dependent. Two mechanisms might explain this: low concentrations of the colloid and enzyme might mean low encounter rates, or colloid-based protein denaturation might
Grayson Hatfield et al.
Frontiers in immunology, 13, 972168-972168 (2022-10-29)
Monoclonal antibodies (mAbs) comprise an essential type of biologic therapeutics and are used to treat diseases because of their anti-cancer and anti-inflammatory properties, and their ability to protect against respiratory infections. Its production involves post-translational glycosylation, a biosynthetic process that
Douglas H Juers et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 21(12), 1792-1807 (2012-09-27)
This review provides an overview of the structure, function, and catalytic mechanism of lacZ β-galactosidase. The protein played a central role in Jacob and Monod's development of the operon model for the regulation of gene expression. Determination of the crystal