Merck
G6008
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼ 大腸菌由来
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
別名:
β-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼ, ラクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Escherichia coli
品質水準
タイプ
Grade VI
形状
lyophilized powder
比活性
≥250 units/mg protein
分子量
465 kDa
含まれません
BSA as extender
組成
Protein, ≥50% biuret
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-ガラクトシダーゼは、それぞれ135,000 Daの4つの同じサブユニットで構成される四量体です。スルフヒドリル含有酵素であり、サブユニットあたり19システイン残基を含みます。
アプリケーション
β-ガラクトシダーゼは、標的分子を特異的に認識する抗体に結合しています(酵素イムノアッセイまたはEIA)。β-ガラクトシダーゼは、プロモーターの遺伝子発現レベルをモニターするレポーター酵素としても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをその単糖成分であるグルコースとガラクトースに切断します。また、グルコースからアロラクトース(β-ガラクトシダーゼの誘導物質)への糖転移をフィードバックループ内で触媒します
β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをその単糖成分であるグルコースとガラクトースに切断します。また、グルコースからアロラクトース(β-ガラクトシダーゼの誘導物質)への糖転移をフィードバックループ内で触媒します。
物性
四量体の分子量:465 kDa(各サブユニットの分子量は116.3 kDa)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37℃で1分あたり1.0μモルのo-ニトロフェニルβ-D-ガラクトシドをo-ニトロフェノールとD-ガラクトースに加水分解します。
物理的形状
部分精製;トリス緩衝塩、塩化マグネシウム、DL-ジチオトレイトール、2-メルカプトエタノールを含有
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6008-5KU:
G6008-VAR:
G6008-1KU:
G6008-10KU:
G6008-1KU-PW:
G6008-BULK:
G6008-10KU-PW:
G6008-5KU-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David P Klebl et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 945772-945772 (2022-08-23)
Advances in single particle cryo-EM data collection and processing have seen a significant rise in its use. However, the influences of the environment generated through grid preparation, by for example interactions of proteins with the air-water interface are poorly understood
K Kato et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 116(6), 1554-1560 (1976-06-01)
1. A method for the conjugation of the Fab' fragment of rabbit IgG with beta-D-galactosidase from Escherichia coli is described. The method consists of two main steps: treatment of the Fab' fragments containing sulfhydryl groups with excess N,N'-o-phenylenedimaleimide, to introduce
Orit Redy-Keisar et al.
Nature protocols, 9(1), 27-36 (2013-12-07)
This protocol describes the synthesis of modular turn-ON QCy7-based probes for the detection of biologically relevant analytes, such as hydrogen peroxide, ubiquitous sulfhydryl and β-galactosidase. The probes presented herein are prepared through a simple procedure that involves the preliminary alkylation
PURIFICATION, COMPOSITION, AND MOLECULAR WEIGHT OF THE BETA-GALACTOSIDASE OF ESCHERICHIA COLI K12.
G R CRAVEN et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 2468-2477 (1965-06-01)
D C Young et al.
Analytical biochemistry, 215(1), 24-30 (1993-11-15)
Bacterial beta-galactosidase is one of several reporter enzymes used in studying the transcriptional activity of eukaryotic promoters. Although it is one of the easiest and least expensive enzymes to assay, its use has been limited because of its low sensitivity