グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98% (enzymatic)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI Key
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
原理
再構成
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1127-250MG:
N1127-BULK:
N1127-500MG:
N1127-1G:
N1127-5G:
N1127-VAR:
N1127-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
プロトコル
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.