product name
4-ニトロフェニル α-D-グルコピラノシド, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
溶解性
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1377-BULK:
N1377-25G:
N1377-100MG:
N1377-VAR:
N1377-1G:
N1377-5G:
N1377-250MG:
N1377-RSAMPLE:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.