Merck
A8980
Sigma-Aldrich
アカルボース
≥95% (HPLC)
別名:
4",6"-ジデオキシ-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-トリヒドロキシ-3-ヒドロキシメチル-2-シクロヘキセニルアミノ)-マルトトリオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H43NO18
CAS番号:
分子量:
645.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Actinoplanes)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
不純物
<9.4% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
H2O (CO2 free): 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChI Key
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
誘導体化されたマルトトリオース抗糖尿病薬であるアカルボースは、II型糖尿病の影響を制御するための医学研究に使用される可逆的α-グルコシダーゼ阻害剤です。アカルボースは、他のα-グルコシダーゼ阻害剤と比較するための標準品としてしばしば使用されます。
生物化学的/生理学的作用
可逆的なα -グルコシダーゼ阻害剤として働く修飾型四糖。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様なオリゴ糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8980-VAR:
A8980-1G:
A8980-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ranee Singh et al.
Journal of feline medicine and surgery, 17(10), 848-857 (2014-10-26)
Feeding a low carbohydrate diet is recommended for diabetic cats; however, some cats may require diets containing moderate-to-high carbohydrate and may benefit from the use of therapeutic agents to improve glycemic control. The aim of the study was to determine
Muhammad Jihad Sandikapura et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(2(Suppl.)), 623-635 (2018-04-08)
The study was aimed to perform aqueous extraction of two plants using different extraction methods, and evaluate their antioxidant and antidiabetic potential. Plant materials were extracted by maceration, soxhlet, sonication and fresh juice methods to produce aqueous extracts. In vitro
Ashley S Boath et al.
Food chemistry, 135(3), 929-936 (2012-09-08)
Polyphenol-rich extracts from certain berries inhibited α-glucosidase activity in vitro. The two most effective berry extracts, from black currant and rowanberry, inhibited α-glucosidase with IC(50) values respectively of 20 and 30μg GAE/ml and were as effective as the pharmaceutical inhibitor
Alessandro Leone et al.
Nutrients, 10(10) (2018-10-17)
The hypoglycemic effect in humans of Moringa oleifera (MO) leaf powder has, to date, been poorly investigated. We assessed the chemical composition of MO leaf powder produced at Saharawi refugee camps, its in vitro ability to inhibit α-amylase activity, and
Patrick Schwientek et al.
BMC genomics, 13, 112-112 (2012-03-27)
Actinoplanes sp. SE50/110 is known as the wild type producer of the alpha-glucosidase inhibitor acarbose, a potent drug used worldwide in the treatment of type-2 diabetes mellitus. As the incidence of diabetes is rapidly rising worldwide, an ever increasing demand