おすすめの製品
使用法
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 (5 components)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
テクニック
activity assay: suitable
検出方法
colorimetric
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
ヒト精液研究サンプル中のα-グルコシダーゼ(マルターゼ)の定量的測定のための比色アッセイ。α-グルコシダーゼは、炭水化物の加水分解に関与する重要な酵素です。オリゴ糖および二糖類をグルコースに変換するうえで不可欠です。
アプリケーション
α-グルコシダーゼアッセイキットは、精巣上体機能の評価のため、精液サンプル中の中性α-グルコシダーゼ(NAG)活性の測定に使用されています。
特徴および利点
- 高速かつ高感度:わずか15 μlの精液または精漿で分析ができ、必要なサンプル量を最小限に抑えながら正確な結果を確実に得ることができます。
- 特異的:このアッセイは、ライフサイエンス研究用途でヒト精液サンプル中の中性α-グルコシダーゼの活性を測定するように設計されています。診断用途向けには設計されていないため、他の検体中のαグルコシダーゼの測定には使用できません。
- 互換性:このアッセイは、マイクロプレートアッセイ形式および標準キュベット形式で使用できます。
包装
1キットに5つの構成要素が含まれています。
構成
α-グルコシダーゼアッセイには、ヒト精液または精漿サンプル中のα-グルコシダーゼを測定するための基質とすべてのバッファーが含まれています。検量線を作成するための標準物質も含まれています。
調製ノート
保存条件(使用溶液):再構成キットのコンポーネントの安定性については、セクション「総論」を参照してください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断的処方には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Reaction Buffer
- Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
- Stopping Buffer
- Castanospermine
- Standard Solution containing 4-nitrophenol
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emerging strategies for the activity assay and inhibitor screening of alpha-glucosidase
Food & Function, 11(1), 66-82 (2020)
Reproduction & fertility, 1(1), 1-10 (2020-10-09)
According to the World Health Organization guidelines, ejaculatory abstinence (EA) of 2-7 days is recommended for semen analysis. This study aimed to determine how seminal quality may be affected by two EA periods from the same man. Seminal samples from