Merck
MAK009
Sigma-Aldrich
アミラーゼ活性測定キット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AMY1A(278)
詳細
新しいアミラーゼアッセイキット MAK478 発売中! 酵素アミラーゼは糖質加水分解酵素であり、デンプン又はグリコーゲンなど多糖のグルカン結合を切断し、多糖分子を遊離させます。α-アミラーゼは動物、植物、多くの菌類に存在します。哺乳類では、α-アミラーゼがアミラーゼの主な形態であり、食物消化の主要酵素の 1 つです。α-アミラーゼの活性と安定性は、カルシウムイオンに依存します。ヒトでは、α-アミラーゼのレベルは膵臓と唾液の分泌物で最も高くなります。血中及び尿中アミラーゼの上昇は、膵臓疾患及び唾液腺外傷により発生します。また、唾液アミラーゼ活性上昇は、交感神経系の活動性亢進のマーカーです。
アプリケーション
アミラーゼ活性測定キットは、アミラーゼ活性の定量に使用されています。
適合性
様々な生物学的試料中のアミラーゼ活性の定量に適しています。
原理
アミラーゼ活性測定キットは、様々な生物学的試料中のアミラーゼ活性を定量します。本アッセイは迅速、簡便、高感度です。本キットでは、共役酵素反応によりアミラーゼ活性が測定され、アミラーゼにより切断した基質エチリデン-pNP-G7の量に比例して発色物質(405 nm)が生成します。1ユニットは、25℃で1分間にエチリデン-pNP-G7を切断しp-ニトロフェノール1.0 μmoleを生成するアミラーゼ量です。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natalie Chiu et al.
Food hydrocolloids, 69, 450-458 (2017-08-05)
Sodium (salt) was encapsulated within the inner water phase of w1/o/w2 food emulsions externally stabilised by starch particles with the ultimate aim of enhancing saltiness perception. The physical properties of the starch particles were modified by octenyl succinic anhydride (OSA)
Philip van der Zee et al.
Purinergic signalling (2018-05-13)
Recent research suggested an important role for pulmonary extracellular adenosine triphosphate (ATP) in the development of ventilation-induced lung injury. This injury is induced by mechanical deformation of alveolar epithelial cells, which in turn release ATP to the extracellular space. Measuring
Usefulness of salivary alpha amylase as a biomarker of chronic stress and stress related oral mucosal changes?a pilot study.
Vineetha R, et al.
Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 6(2), e132-e132 (2014)
Tania Michelle Roberts et al.
Yeast (Chichester, England), 37(5-6), 336-347 (2020-02-18)
Saccharomyces cerevisiae cells grown in a small volume of chemically defined media neither reach the desired cell density nor grow at a fast enough rate to scale down the volume and increase the sample number of classical biochemical assays, as
X Chen et al.
Poultry science, 95(4), 834-841 (2016-01-08)
A 14-d study was conducted to determine the impact of dietary crude protein concentration on performance, serum biochemistry, and nutrient digestive functions in Pekin ducklings during aflatoxicosis. A total of 144 male Pekin ducklings were randomly allotted to 4 dietary