Merck
A6380
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ Bacillus sp.(バシラス属)由来
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
別名:
Alpha-Amylase, Glycogenase, 1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
品質水準
タイプ
Type II-A
アッセイ
≥30%
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥1,500 units/mg protein (biuret)
分子量
50-55 kDa by SDS-PAGE
テクニック
SDS-PAGE: suitable
溶解性
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
適合性
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-アミラーゼ(1,4-α-d-glucan glucohydrolase)は、エンド型グルカナーゼであり、グリコシドヒドロラーゼファミリー13(GH13)のメンバーです。
α細胞外酵素であるα-アミラーゼは、多くの動植物、またさまざまなバシラス属菌などの微生物などにも存在しています。
アプリケーション
αBacillus sp. (バシラス属)由来α-アミラーゼは、次の用途で使用されています:
  • 胃腸管消化実験において人工咀嚼を実施するための唾液溶液の成分として
  • α-アミラーゼ濃度を測定するためのドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)におけるスタンダードとして
  • 非セルロース性中性単糖類分析のためのアルコール不溶性残留物(AIR)からのデンプン除去
生物化学的/生理学的作用
αα-アミラーゼは、デンプンをマルトース、グルコース、アルファ限界デキストリンなどのオリゴ糖に分解します。α-(1→6)結合を加水分解せずに、3つ以上のα-(1→4)結合D-グルコース単位を持つ多糖のα-(1→4)グリコシド結合を加水分解することで、デンプンを糖に分解します。グルコース産生に関与し、エネルギー取得に必須です。αα-アミラーゼは、食品産業、洗剤産業、繊維産業、発酵産業、医薬品産業において使用される工業用酵素としてよく知られています。
特徴および利点
85 °CにおいてpH 6.2で60分後、>98%の活性を維持
  • Bacillus licheniformis NCIB 6346由来のα-アミラーゼは、pH 6.2、85℃で60分間置いた後、98%以上の活性を保持しています。
  • その他のα-アミラーゼは、91℃で1時間保存した後、100%の活性を保持してます。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.9、20°C、3分間で、デンプンから1.0 mgのマルトースを遊離させる酵素量です。
調製ノート
4回結晶化
水に溶解し、濃度0.1 mg/mLで無色透明の溶液になります。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
本製品は、R&Dにのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、安全データシートを参照してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A6380-BULK:
A6380-1G:
A6380-500MG:
A6380-250MG:
A6380-25MG:
A6380-VAR:
A6380-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrzej T Lulko et al.
Applied and environmental microbiology, 73(16), 5354-5362 (2007-06-26)
Transcriptome analysis was used to investigate the global stress response of the gram-positive bacterium Bacillus subtilis caused by overproduction of the well-secreted AmyQ alpha-amylase from Bacillus amyloliquefaciens. Analyses of the control and overproducing strains were carried out at the end
Francesca Gherardi et al.
ACS applied bio materials, 2(11), 5136-5143 (2019-11-18)
Enzyme-based treatments are used in heritage conservation for the effective removal of glues and other damaging organic layers from the surfaces of historic and artistic works. Despite their potential, however, the application of enzymatic treatments is currently limited because of
Vincent T Calabrese et al.
Biotechnology progress, 32(5), 1271-1275 (2016-10-23)
A number of years ago we reported a two-step inactivation mechanism for α-amylase (enzyme) on the basis of theoretical and experimental studies in aqueous solutions. In the first step the metal (Ca2+ ) ion dissociates reversibly from the enzyme followed
Sun-Li Chong et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(9), 2995-3009 (2011-09-10)
The atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization with ion trap mass spectrometry (AP-MALDI-ITMS) was investigated for its ability to analyse plant-derived oligosaccharides. The AP-MALDI-ITMS was able to detect xylooligosaccharides (XOS) with chain length of up to ten xylopyranosyl residues. Though the
Magdalena Eder et al.
Journal of phycology, 44(5), 1221-1234 (2008-10-01)
The cell wall of the green alga Micrasterias denticulata Bréb. ex Ralfs (Desmidiaceae, Zygnematophyceae, Streptophyta) was investigated to obtain information on the composition of component polysaccharides and proteoglycans to allow comparison with higher plants and to understand cell wall functions
プロトコル
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.