Merck
MAK129
Sigma-Aldrich
β‐グルコシダーゼ活性測定キット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
ベータグルコシダーゼアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders; gastrointestinal diseases; hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
β-グルコシダーゼは末端の非還元 b(1→4) 結合 D-グルコース残基に作用することにより炭水化物を加水分解し、D-グルコースを遊離します。β-グルコシダーゼは生物にとってセルロースの消費のために必要です。涙に含まれる β-グルコシダーゼの 1 種であるリゾチームは、グラム陰性細菌のペプチドグリカン細胞壁に存在する b(1→4) グルコース結合に作用し、目における細菌感染を予防します。β-グルコシダーゼ活性の欠損はゴーシェ病やパーキンソン病に関連すると考えられています。
アプリケーション
β-グルコシダーゼ活性測定キットは、サンプル中 β-グルコシダーゼ活性の定量に使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
β‐グルコシダーゼ活性測定キットは、生物学的試料中の β-グルコシダーゼ活性測定、β-グルコシダーゼ生産の特徴付け、および β-グルコシダーゼモジュレータのスクリーニングのための簡潔かつ直接的な手順を提供します。
原理
本測定では、β-グルコシダーゼ活性は、β-グルコシダーゼが p-ニトロフェニル-β-D-グルコピラノシドを加水分解し、比色分析可能な(405 nm)、存在する β-グルコシダーゼ活性に比例する生成物を生産する反応によって測定されます。β-グルコシダーゼ 1 ユニットは pH 7.0 で 1 分間当たり 1.0 µmole の基質の加水分解を触媒する酵素量です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Spruce budworm (lepidoptera: tortricidae) oral secretions II: Chemistry.
Leclair G, et al.
Environmental Entomology, 44(6), 1531-1543 (2015)
Supratim Basu et al.
Frontiers in plant science, 13, 869178-869178 (2022-05-20)
We adopted a systems-based approach to determine the role of two Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) proteins, LasP 235 and Effector 3, in Huanglongbing (HLB) pathogenesis. While a published work suggests the involvement of these CLas proteins HLB pathogenesis, the exact
Alexandre Henriques et al.
Scientific reports, 7(1), 5235-5235 (2017-07-14)
Recent metabolomic reports connect dysregulation of glycosphingolipids, particularly ceramide and glucosylceramide, to neurodegeneration and to motor unit dismantling in amyotrophic lateral sclerosis at late disease stage. We report here altered levels of gangliosides in the cerebrospinal fluid of amyotrophic lateral
Barbara Birk et al.
ALTEX, 35(3), 379-389 (2018-03-15)
The approving agencies for plant protection agents request xenobiotic metabolism and residue studies in rats, farm animals and plants (e.g. EU regulation 1107/2009) according to OECD guidelines. The specific intestinal physiology of ruminants might lead to specific residues, which should
Marc Serra Colomer et al.
Frontiers in microbiology, 11, 637-637 (2020-05-07)
Brettanomyces yeasts have gained popularity in many sectors of the biotechnological industry, specifically in the field of beer production, but also in wine and ethanol production. Their unique properties enable Brettanomyces to outcompete conventional brewer's yeast in industrially relevant traits