おすすめの製品
使用法
kit sufficient for 100 histochemical assays
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
キットは、形質転換植物でのβグルクロニダーゼ(大腸菌GUS遺伝子)発現を分析するために使用されます。
アプリケーション
大腸菌GUS遺伝子は、形質転換植物での遺伝子発現を分析するために広く使用されています。植物では本来のGUS活性が低く、大腸菌遺伝子は植物細胞で非常に安定しています。タグとして、GUSは融合タンパク質のN末端での活性を保持します。
キットは、生化学的活性アッセイ、免疫学的アッセイ、組織および細胞の組織化学的染色に適しています。
キットは、生化学的活性アッセイ、免疫学的アッセイ、組織および細胞の組織化学的染色に適しています。
特徴および利点
- 大腸菌GUS酵素を発現している植物組織の組織化学的染色
- 植物はGUS活性が非常に低く、高い酵素安定性も持っているため、本キットは植物における発現の研究に最適です。
- GUSが植物細胞の機能や生存を阻害することはありません。
その他情報
本キットで使用する基質はX-GlcA(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルクロニド)です。トランスフェクトした細胞や組織において、藍色の不溶性沈殿を生じます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- 2× Fixation Buffer 25 mL
- 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, ≥98% 1 mL/vial
- Reagent A for gus staining kit 50 mL
- Reagent B for gus staining kit 200 μL
- Reagent C for gus staining kit 200 μL
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioconjugate chemistry, 17(3), 707-714 (2006-05-18)
Combination therapy can help overcome limitations in the treatment of heterogeneous tumors. In the current study, we examined whether multiple therapeutic agents could be targeted to anti-dansyl single-chain antibodies (DNS scFv) that were anchored on the plasma membrane of cancer
Cancer gene therapy, 15(6), 393-401 (2008-03-29)
Increasing the specificity of chemotherapy may improve the efficacy of cancer treatment. Toward this aim, we developed a strain of bacteria to express enzymes for selective prodrug activation and non-invasive imaging in tumors. beta-glucuronidase and the luxCDABE gene cluster were
International journal of molecular sciences, 14(7), 14270-14286 (2013-07-11)
Brassinosteroids (BRs) are endogenous plant hormones and are essential for normal plant growth and development. MicroRNAs (miRNAs) of Arabidopsis thaliana are involved in mediating cell proliferation in leaves, stress tolerance, and root development. The specifics of BR mechanisms involving miRNAs
Nature, 461(7267), 1130-1134 (2009-10-23)
High-copy-number transposable elements comprise the majority of eukaryotic genomes where they are major contributors to gene and genome evolution. However, it remains unclear how a host genome can survive a rapid burst of hundreds or thousands of insertions because such
Nature, 342(6251), 837-838 (1989-12-14)
The GUS reporter gene system is already a powerful tool for the assessment of gene activity in transgenic plants. Further developments may lead to routine in vivo analysis and fusion genetics.