フォーム
tablet
品質水準
溶解性
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
数量
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8174-50TAB:
B8174-VAR:
B8174-BULK:
B8174-50TAB-KC:
B8174-5TAB:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.