Merck
P0376
Sigma-Aldrich
フェノールフタレイン β-D-グルクロニド ナトリウム塩
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
別名:
フェノールフタレイングルクロン酸, フェノールフタレインモノ-β-グルコシドウロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H21O10Na
CAS番号:
分子量:
516.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
製品名
フェノールフタレイン β-D-グルクロニド ナトリウム塩, β-glucuronidase substrate
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
InChI Key
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
フェノールフタレイン-β-D-グルクロン酸抱合ナトリウム塩βはグルクロニダーゼの基質です。フェノールフタレインを投与したウサギの尿から生合成されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0376PROC:
P0376-10MG:
P0376-100MG:
P0376-1G:
P0376-BULK:
P0376-25MG:
P0376-VAR:
P0376-CP:
P0376-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromogenic substrates II. Phenolphthalein glucuronic acid as substrate for the assay of glucuronidase activity
Talalay P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 166(2), 757-772 (1946)
[9] Preparation and assay of substrates for $\beta$-glucuronidase
Fishman WH
Test (1957)
Improvement in intestinal function and health by the peel fiber derived from Citrus sinensis L cv Liucheng
Chi-Fai Chau, Fuu Sheu, Ya-Ling Huang and Li-Hung Su
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 1211-1216 (2005)
W E Kurtin et al.
Analytical biochemistry, 147(2), 511-516 (1985-06-01)
A method for improving the assay of beta-glucuronidase in hepatic and gallbladder bile is described. The method uses ion-pair extraction with N,N,N-triheptyl-1-heptanaminium bromide to remove pigments and bile acids. Conjugated bilirubin, unconjugated bilirubin, and taurine and glycine conjugates of deoxycholic
Miklós Csala et al.
Biochemical pharmacology, 68(7), 1353-1362 (2004-09-04)
The transport of glucuronides across the endoplasmic reticulum membrane is an important step in the overall process of biotransformation, although the mechanism remains unclear and the participating transporters are unidentified. Using a rapid filtration assay in combination with liquid chromatography-mass
資料
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.