アッセイ
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
不純物
residual solvents, complies
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
色
white
有効pH範囲
6-7 (20 °C, 100 g/L)
mp
~83 °C (181 °F )
溶解性
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤15 ppm
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤200 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16301-1.5KG:
16301-250G:
16301-50KG:
16301-25KG:
16301-6X250G:
16301-1KG:
16301-2.5KG:
16301-BULK:
16301-6X2.5KG:
16301-VAR:
16301-6X1KG:
16301S-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック